Stampa…
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Ethynylphenyl)boronic acid
OR908494-1G OR908494-250MG OR908494-5G
APOSOR908494-1GEA 270 EUR
APOSOR908494-1G APOSOR908494-250MG APOSOR908494-5G
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂
Peso molecolare: 145,951 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17677372
CAS Number: 1189127-05-6