Stampa…
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908489-1G OR908489-5G
APOSOR908489-1GEA 459 EUR
APOSOR908489-1G APOSOR908489-5G
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid 95%
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Peso molecolare: 152,944 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23699496
CAS Number: 1454558-46-3