4-(Pyridin-4-yl)phenyl boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-(Pyridin-4-yl)phenyl)boronic acid
OR908488-1G
OR908488-250MG
APOSOR908488-1GEA
66.9
EUR
APOSOR908488-1G
APOSOR908488-250MG
4-(Pyridin-4-yl)phenyl boronic acid 95%
4-(Pyridin-4-yl)phenyl boronic acid
Formula:
C₁₁H₁₀BNO₂ Peso molecolare: 199,014 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17170043 CAS Number: 1045332-30-6 |