4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Pyridin-2-yl)phenylboronic acid, (4-(Pyridin-2-yl)phenyl)boronic acid
OR908412-1G
OR908412-5G
APOSOR908412-1GEA
166
EUR
APOSOR908412-1G
APOSOR908412-5G
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₀BNO₂ Peso molecolare: 199,014 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17013972 CAS Number: 170230-27-0 |