2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908399-1G
OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA
290
EUR
APOSOR908399-1G
APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Formula:
C₉H₁₂BNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18258839 CAS Number: 1621416-45-2 |