Stampa…
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908389-1G OR908389-5G
APOSOR908389-1GEA 202 EUR
APOSOR908389-1G APOSOR908389-5G
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697415
CAS Number: 911210-48-5