Stampa…
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908380-1G OR908380-5G
APOSOR908380-1GEA 203 EUR
APOSOR908380-1G APOSOR908380-5G
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₉BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212395
CAS Number: 1498314-72-9