Stampa…
(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908345-1G OR908345-5G
APOSOR908345-1GEA 219 EUR
APOSOR908345-1G APOSOR908345-5G
(2-Ethynylphenyl)boronic acid 98%
(2-Ethynylphenyl)boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂
Peso molecolare: 145,951 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697431
CAS Number: 905926-85-4