Stampa…
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 219 EUR
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 188,267 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08729296
CAS Number: 196200-04-1