(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908307-1G
OR908307-250MG
APOSOR908307-1GEA
192
EUR
APOSOR908307-1G
APOSOR908307-250MG
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formula:
C₈H₆BBrO₃ Peso molecolare: 240,846 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06801726 CAS Number: 331833-99-9 |