Stampa…
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908303-1G OR908303-250MG
APOSOR908303-1GEA 335 EUR
APOSOR908303-1G APOSOR908303-250MG
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₇BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212462
CAS Number: 105869-43-0