5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Methoxy-2-Methylphenylboronic acid, (5-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
Formula:
C₈H₁₁BO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425973 CAS Number: 617689-07-3 |