Stampa…
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908295-1G OR908295-250MG
APOSOR908295-1GEA 91.5 EUR
APOSOR908295-1G APOSOR908295-250MG
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452758
CAS Number: 103989-84-0