Stampa…
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908289-1G OR908289-5G
APOSOR908289-1GEA 94.4 EUR
APOSOR908289-1G APOSOR908289-5G
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319042
CAS Number: 958030-46-1