Stampa…
Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908230-1G OR908230-5G
APOSOR908230-1GEA 183 EUR
APOSOR908230-1G APOSOR908230-5G
Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate 95%
Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate
Formula: C₇H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 178.613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214254
CAS Number: 209848-82-8