4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR908216-1G
OR908216-250MG
APOSOR908216-1GEA
293
EUR
APOSOR908216-1G
APOSOR908216-250MG
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₇BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16249537 CAS Number: 790230-04-5 |