Stampa…
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzoic acid
OR908194-1G OR908194-250MG OR908194-5G
APOSOR908194-1GEA 256 EUR
APOSOR908194-1G APOSOR908194-250MG APOSOR908194-5G
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016535
CAS Number: 66737-88-0