Stampa…
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908187-1G OR908187-5G
APOSOR908187-1GEA 219 EUR
APOSOR908187-1G APOSOR908187-5G
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
Formula: C₇H₁₁NO₄
Peso molecolare: 173,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11189498
CAS Number: 75125-24-5