Stampa…
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908186-1G OR908186-5G
APOSOR908186-1GEA 248 EUR
APOSOR908186-1G APOSOR908186-5G
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194.184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092814
CAS Number: 24781-23-5