Stampa…
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908164-1G OR908164-250MG
APOSOR908164-1GEA 948 EUR
APOSOR908164-1G APOSOR908164-250MG
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22544349
CAS Number: 1205514-72-2