Stampa…
2-(Benzyloxy)acetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908152-1G OR908152-5G
APOSOR908152-1GEA 142 EUR
APOSOR908152-1G APOSOR908152-5G
2-(Benzyloxy)acetamide 97%
2-(Benzyloxy)acetamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11643255
CAS Number: 5774-77-6