Stampa…
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908148-1G OR908148-5G
APOSOR908148-1GEA 68.4 EUR
APOSOR908148-1G APOSOR908148-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848762
CAS Number: 15777-70-5