Stampa…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
OR908136-1G OR908136-5G
APOSOR908136-1GEA 219 EUR
APOSOR908136-1G APOSOR908136-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01116986
CAS Number: 148703-14-4