Stampa…
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR908133-1G OR908133-250MG OR908133-5G
APOSOR908133-1GEA 109 EUR
APOSOR908133-1G APOSOR908133-250MG APOSOR908133-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055221
CAS Number: 412281-11-9