Stampa…
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908131-1G OR908131-250MG
APOSOR908131-1GEA 597 EUR
APOSOR908131-1G APOSOR908131-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,566 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999195
CAS Number: 51748-01-7