Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908122-1G OR908122-5G
APOSOR908122-1GEA 190 EUR
APOSOR908122-1G APOSOR908122-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10671794
CAS Number: 133284-47-6