Stampa…
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908119-100MG OR908119-1G OR908119-250MG
APOSOR908119-100MGEA 161 EUR
APOSOR908119-100MG APOSOR908119-1G APOSOR908119-250MG
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20040386
CAS Number: 105772-13-2