Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908117-1G
OR908117-250MG
APOSOR908117-1GEA
477
EUR
APOSOR908117-1G
APOSOR908117-250MG
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Peso molecolare: 191,183 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11044990 CAS Number: 40757-12-8 |