Stampa…
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908116-1G OR908116-250MG
APOSOR908116-1GEA 574 EUR
APOSOR908116-1G APOSOR908116-250MG
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021679
CAS Number: 15879-60-4