2-Methyleneglutaric acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈O₄ Punto di fusione: 131…132 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD06208028 CAS Number: 3621-79-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...