3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR908106-1G
OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA
130
EUR
APOSOR908106-1G
APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₆BrNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09907613 CAS Number: 90110-98-8 |