Stampa…
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908089-1G OR908089-5G
APOSOR908089-1GEA 190 EUR
APOSOR908089-1G APOSOR908089-5G
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03159449
CAS Number: 101946-36-5