Stampa…
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908076-1G OR908076-250MG
APOSOR908076-1GEA 420 EUR
APOSOR908076-1G APOSOR908076-250MG
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527339
CAS Number: 82380-17-4