2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
Formula:
C₁₀H₁₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07324818 CAS Number: 53369-76-9 |