Stampa…
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908073-1G OR908073-250MG
APOSOR908073-1GEA 807 EUR
APOSOR908073-1G APOSOR908073-250MG
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄O₄
Peso molecolare: 186,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037521
CAS Number: 67950-95-2