Stampa…
4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908061-1G OR908061-5G
APOSOR908061-1GEA 290 EUR
APOSOR908061-1G APOSOR908061-5G
4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
4-Formyl-3-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20660431
CAS Number: 24078-23-7