Stampa…
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908056-25G OR908056-5G
APOSOR908056-25GEA 531 EUR
APOSOR908056-25G APOSOR908056-5G
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09831993
CAS Number: 99585-13-4