Stampa…
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908045-1G OR908045-5G
APOSOR908045-1GEA 219 EUR
APOSOR908045-1G APOSOR908045-5G
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07186286
CAS Number: 33322-63-3