Stampa…
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908042-1G OR908042-5G
APOSOR908042-1GEA 183 EUR
APOSOR908042-1G APOSOR908042-5G
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Peso molecolare: 192,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456054
CAS Number: 5817-92-5