Stampa…
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR908023-1G OR908023-5G
APOSOR908023-1GEA 161 EUR
APOSOR908023-1G APOSOR908023-5G
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09234741
CAS Number: 23668-00-0