Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907999-1G
OR907999-250MG
OR907999-5G
APOSOR907999-1GEA
149
EUR
APOSOR907999-1G
APOSOR907999-250MG
APOSOR907999-5G
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate
Formula:
C₈H₇ClO₃ Peso molecolare: 186,592 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10698699 CAS Number: 247092-10-0 |