4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907989-1G
OR907989-5G
APOSOR907989-1GEA
183
EUR
APOSOR907989-1G
APOSOR907989-5G
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12173485 CAS Number: 167627-38-5 |