Stampa…
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907959-1G OR907959-5G
APOSOR907959-1GEA 270 EUR
APOSOR907959-1G APOSOR907959-5G
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,594 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553565
CAS Number: 103426-20-6