Stampa…
3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907958-1G OR907958-250MG
APOSOR907958-1GEA 166 EUR
APOSOR907958-1G APOSOR907958-250MG
3-Bromofuran-2-carboxylic acid 95%
3-Bromofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃BrO₃
Peso molecolare: 190,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092761
CAS Number: 14903-90-3