Stampa…
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR907935-1G OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA 134 EUR
APOSOR907935-1G APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Peso molecolare: 257.081 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834617
CAS Number: 27475-19-0