Stampa…
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907934-1G OR907934-5G
APOSOR907934-1GEA 270 EUR
APOSOR907934-1G APOSOR907934-5G
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655692
CAS Number: 1205-58-9