Stampa…

4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 194 EUR
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
Peso molecolare: 201,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11100992
CAS Number: 20035-32-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR