Stampa…
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR907912-1G OR907912-250MG OR907912-5G
APOSOR907912-1GEA 133 EUR
APOSOR907912-1G APOSOR907912-250MG APOSOR907912-5G
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954950
CAS Number: 15112-41-1