methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907907-1G
OR907907-250MG
APOSOR907907-1GEA
444
EUR
APOSOR907907-1G
APOSOR907907-250MG
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Peso molecolare: 194,184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11045770 CAS Number: 69026-10-4 |