Stampa…
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907903-1G OR907903-5G
APOSOR907903-1GEA 219 EUR
APOSOR907903-1G APOSOR907903-5G
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate
Formula: C₉H₁₂O₂S
Peso molecolare: 184,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783158
CAS Number: 99198-96-6